Acide L(+)-ascorbique ≥99.5%, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif biochimique, J.T.Baker®
B581-05
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Poly bottle, white, blue T/E cap
- Cdt:100 g
- Seq:3401
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.5 %
- Assay (C₆H₈O₆):≥ 99.5 %
- Specific Rotation,α²⁵D(c=10 in water)(+):20.5 - 21.5 Degree
- Residue after Ignition:≤ 0.10 %
- Loss on Drying at 105°C:≤ 0.1 %
- Heavy Metals (as Pb):≤ 0.001 %
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤ 0.001 %
:
:176.13 g/mol
:13,00837
:553 °C (1013 hPa)
:190…192 °C
:1.694 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:200-066-2
:exempt
:50-81-7
:C₆H₈O₆
:MFCD00064328