Logiciel, IRsolution Agent
Logiciel IRsolution Agent version 2.2 (licence pour un utilisateur)
N° de catalogue SHIM206-21600-92
Fournisseur: SHIMADZU
Aller à
Product Details & Documents
Le logiciel IRsolution Agent est un outil de gestion des données à partir des résultats IRsolution dans une base de données. Il permet la gestion des enregistrements de données analytiques pendant tout leur cycle de vie, depuis leur création (mesure) en passant par leur examen, approbation, stockage, visualisation, sauvegarde jusqu'à leur mise au rebut.
- Il fournit des fonctions de signature électronique et de gestion de la sécurité pour les données stockées et enregistrées dans une base de données
- Les données de mesure sont automatiquement enregistrées dans une base de données pour faciliter la recherche des données cibles ultérieurement
- Les données de forme d'onde spectrale, les tableaux de détection des valeurs de crêtes et d'autres informations stockées dans la base de données peuvent être directement visualisés
Certifications: Conforme à la norme FDA 21 CFR partie 11 (enregistrements et signatures électroniques).
Spécifications
- Désignation:Logiciel IRsolution Agent version 2.2 (licence pour un utilisateur)