Conçu pour assurer un nettoyage à haut rendement de la verrerie dans les zones où l'espace est limité, le Miele G7825 est idéal pour nettoyer à la fois de grands volumes de petits articles et de gros articles difficiles à nettoyer. Ce système de haute technologie comprend un système de programmation Profitronic convivial pour une programmation facile, un système de panier entièrement modulaire pour une flexibilité de charge de lavage et un système de reconnaissance automatique du panier pour aider à éliminer les erreurs de l'utilisateur.
- Appareil sur pied, largeur de 900 mm
- Système à chambre simple pour le nettoyage, la désinfection et le séchage
- Accepte un grand nombre de paniers standard et d'injection interchangeables
- Double isolation qui protège de la chaleur et des émissions sonores
- Système de rinçage hygiénique à l'eau fraîche avec un changement d'eau après chaque phase de rinçage
- Comprennent un réservoir de 21 litres pour le préchauffage d'eau désionisée (température de préchauffage réglable, de 60 à 90 °C)
- 2 bras de vaporisation dans l'armoire de lavage pour le nettoyage minutieux des surfaces d'instruments
- Système d'injection pour le nettoyage en profondeur des instruments creux
- Commandes : commandes Profitronic programmables, 64 emplacements de programme (12 programmes standard, 8 programmes de service, 44 programmes libres)
- Système de 3 filtres avec filtre d'armoire de lavage, filtre grossier et filtre microfin
- Systèmes de distribution : 2 pompes intégrées pour agent nettoyant et neutralisant - 2 pompes de distribution supplémentaires en option
Ce dispositif haute performance indépendant est assez compact avec une largeur de seulement 900 mm. Il peut accueillir 104 pipettes et 108 flacons à col étroit. Il est équipé d'une seule porte s'ouvrant vers le bas et d'une double isolation afin d'absorber tous les bruits et de proposer la chaleur optimale. Capable de gérer efficacement toute la préparation de la verrerie de laboratoire, le G7825 est une machine avec chargement frontal et une porte s'ouvrant vers le bas. L'unité peut être installée seule ou côte à côte sur une ligne.
Construction : l'extérieur est fabriqué à partir d'acier inoxydable à finition brossée AISI 304, l'intérieur en acier inoxydable AISI 316.