ContactUsLinkComponent
VWR®, Boîte de mise au rebut pour pointes de pipettes
VWR®, Boîte de mise au rebut pour pointes de pipettes
Catalog # 212-1833
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Boîte de mise au rebut pour pointes de pipettes
Catalog # 212-1833
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Désignation:
    Boîte de mise au rebut pour pointes de pipettes, en acrylique clair, avec couvercle basculant
  • l×p×h:
    154×171×206 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Cette boîte en acrylique est idéale pour la mise au rebut de pointes de pipettes usagées d'une seule main. Le revêtement acrylique d'une épaisseur de 10 mm fournit une bonne protection contre les rayons bêta.
  • Couvercle à basculement rapide pour faciliter l'éjection de la pointe
  • Élimine la nécessité de manipuler des pointes de pipettes utilisées avec des liquides dangereux
  • Grand couvercle à charnière pour une élimination aisée du contenu
W×D×H: 154×171×206 mm