Serre-câbles, non desserrables
Serre-câbles, non desserrables
Serre-câbles, non desserrables
Certificates
Serre-câbles, non desserrables
Serre-câbles, non desserrables
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Ces serre-câbles Allplastik-Kabelbinder® sont fabriqués en polyamide 6,6 haute qualité, ont une résistance élevée à la traction et sont disponibles en différentes longueurs.
  • Possède une pointe ronde incurvée pour faciliter le passage dans l'œil du serre-câbles.
  • Bords arrondis pour une utilisation sûre
  • Matériau avec des coefficients de friction minimaux
  • Impression ou gravure au laser possible
  • Résistance à la température : -40 à +85 °C
Les serre-câbles sont parfaits pour les installations électriques, le câblage de systèmes industriels et des tableaux de commande pour le secteur automobile.
Certifications: IEC EN 62275.
Product Family Options
Product Information
  • Couleur
    Dimensions
    Résistance à la rupture
    Availability
    Price
  • naturel
    2,5×98 mm
    8 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 46.30
    SFr. 46.30
    1 * 1.000 ST
       SFr. 46.30
  • naturel
    4,5×160 mm
    22 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 17.80
    SFr. 17.80
    1 * 100 ST
       SFr. 17.80
  • naturel
    4,8×250 mm
    22 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 34.00
    SFr. 34.00
    1 * 100 ST
       SFr. 34.00
  • naturel
    7,8×180 mm
    54 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 53.10
    SFr. 53.10
    1 * 100 ST
       SFr. 53.10
  • naturel
    7,8×300 mm
    54 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 75.00
    SFr. 75.00
    1 * 100 ST
       SFr. 75.00
  • naturel
    4,5×290 mm
    22 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 35.60
    SFr. 35.60
    1 * 100 ST
       SFr. 35.60