Temperature probes
Temperature sensor, TAI-PM, Pt 100, sheathed element, with PTFE connecting bend, −80...+250 °C, 2,0 m (connecting bend), 3,5×50 mm
N° de catalogue 454-3050
Fournisseur: ISOPAD
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−80...+250 °C
- Désignation:Temperature sensor, TAI-PM, Pt 100, sheathed element, with PTFE connecting bend
- Longueur:2,0 m (connecting bend)
- Ø×L:3,5×50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..