Section lifter
255 mm, 150 mm
N° de catalogue USBE3503
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle. Section lifter with highly flexible blade and polished handle.
Spécifications
- Longueur:255 mm
- Longueur de lame:150 mm