Densimètre
Densitomètre, DM40, 0,0000 − 3,0000 g/cm³
N° de catalogue METN51337000
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à
Product Details & Documents
Densimètre numérique à quatre chiffres pour la mesure de la gravité spécifique, des valeurs API (pétrole), BRIX (sucre), des concentrations d'alcool et d'autres valeurs associées.
- Mesures OneClick™ axées sur le produit comprenant un concept de méthode/produit
- Détection automatique des erreurs et vérifications des réglages
- Systèmes LiquiPhysics permettant de gérer les utilisateurs dans chaque configuration
- LogStraight™, identification biométrique permettant d'informer le système des coordonnées de l'opérateur
- Saisie des données de l'échantillon avec SmartCodes™, rendant l'utilisation d'un bouton obsolète et utilisation de ScanStraight™ pour la numérisation automatique des codes-barres
Les densimètres LiquiPhysics Excellence DM et les modules cellulaires à densité DX peuvent détecter des erreurs de mesure et bénéficient d'une large plage de mesure de la température, d'un temps de chauffe et de débits de refroidissement rapides ainsi que de cycles de mesure très courts.
Spécifications
- Modèle:DM40
- Plage de mesure:0,0000 − 3,0000 g/cm³
- Désignation:Densitomètre
- Cat. No.:METN51337000
- Poids:13,5 kg
- Précision:±0,0001 g/cm³
- Volume d'échantillon min.:1,0 ml
- Contrôle de la température:Yes (Peltier)
- Gamme de température:0…91 °C
- Précision de la densité:±0,0001 g/cm³