Scrubbing brush
Scrubbing brush, without handle, Bois, 220 mm, 50 mm
N° de catalogue NEOL2-3275
Fournisseur: NEOLAB
Aller à
Product Details & Documents
Scrubbing brush with fibre bristles and wooden block.
Spécifications
- Handle material:Bois
- Désignation:Scrubbing brush, without handle
- Longueur totale:220 mm
- Longueur brosse:50 mm