À propos de cet article
On utilise les colonnes SPE en PP ultra-clean standard avec des échantillons allant de 0,2 à 10 ml lorsqu’une vitesse, une récupération et une concentration finale standard sont nécessaires. Ces colonnes sont idéales pour séparer les drogues et les molécules de petites tailles. Ces colonnes sont emballées sous vide afin de préserver les performances de l’absorbant. Les tubes optimisés à rebords arrondis et les frittés sont fabriqués dans des polymères ultra-purs. Ces tubes sont compatibles avec la plupart des appareils de traitement et portoirs.
- À base de silice
- Le volume d’extraction des composants de la solution d'échantillonnage va de quelques milliers de µl à 1 L
- Traitement par le vide, la pression positive ou la centrifugation
Applications générales : Les colonnes d’extractions narc™-1 fonctionnent sur un mode mixte pour la séparation des métabolites de carboxy-tétrahydrocannabinol (THC) dans l’urine. Les colonnes d’extraction à usage unique narc™-2 s’utilisent habituellement pour séparer les analytes hydrophobes/basiques (cocaïne, benzoylecognine) de l’urine.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase inversée.
Spécifications
- Catalog No:
- 7221-03
- 7225-04
- Désignation:
- Colonne d’extraction à usage unique
- Colonne d’extraction à usage unique
- End-capping:
- Oui
- N/A