Cutter de sécurité, SECUNORM PROFI25 MDP
Catalog # MARO120700.02
Supplier: MARTOR ARGENTAX
Specifications
- Longueur totale:143 mm
- Lame:16×19×0,63 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Lame trapézoïdale, manche en aluminium.
- Avec rétraction de la lame par ressort, conçue pour répondre à tout mouvement incontrôlé si et quand le curseur de la lame n'est pas en position avant
- Peut être utilisé par les droitiers et les gauchers
- Changement facile de la lame : Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire
- Lames en acier inoxydable 'approuvé pour contact alimentaire'
Ce cutter de sécurité doté d'un corps en aluminium avec des parties en plastique bleu Couteau, identifiables par les détecteurs de métaux et des lames en acier inoxydable "approuvé pour contact alimentaire" est idéal pour couper le carton et le ruban adhésif.
TÜV tested
Certifications: Testé TÜV