ContactUsLinkComponent
Filtres à cartouche, Panelgard® PSF
  ENTEPGSG02PLE
 :  ENTEGRIS
undefined
Filtres à cartouche, Panelgard® PSF
  ENTEPGSG02PLE
 :  ENTEGRIS
  • Surface de filtration:
    14000 cm²
  • Taille de pore:
    0,2 µm
  • Type:
    Filtre à cartouche en PSF avec joint torique EPDM, Ø×L : 70×245 mm
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    1
Ces filtres sont conçus pour l'eau désionisée et les applications utilisant des acides/bases faibles.
  • La membrane hydrophile élimine la nécessité d'une pré-humidification et d'un pré-rinçage
  • Excellente compatibilité chimique
Membrane : PS hydrophile ; supports, corps, cage et capuchons : PP
Température de fonctionnement maximale : 90 °C
Pression différentielle maximale avant : 3,4 bar à 20 °C ; 1,4 bar à 90 °C
Pression différentielle maximale arrière : 2,4 bar à 20 °C