ContactUsLinkComponent
Lotion pour les mains et le corps, lotion Baktolan®, Bode
  BODE973021
undefined
Lotion pour les mains et le corps, lotion Baktolan®, Bode
  BODE973021
  • Désignation:
    Lotion pour les mains et le corps, lotion Baktolan®, flacon de 100 ml
  • Cdt:
    100 mL
La lotion Baktolan® est une lotion corporelle hydratante et douce. Les ingrédients de haute qualité fournissent à la peau le bon équilibre hydro-lipidique pour qu'elle reste douce et souple, en particulier après des lavages fréquents.
  • Émulsion huileuse/aqueuse pour le soin des peaux normales
  • À base d'huiles végétales et de panthénol
  • Rapidement absorbée sans laisser de film gras sur la peau
Peut être utilisée quotidiennement sur les peaux normales, en particulier dans les domaines où le personnel doit continuer à travailler rapidement. Ces articles sont disponibles uniquement en Allemagne.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904