VWR®, Flacons, col large, avec bouchon à vis
Catalog # 331-0205
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Capacité:285 ml
- Environmentally Preferable:
- Cdt:100
Specifications
About this item
PE, translucide, avec bouchons en PP noirs.
- Bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Anti-fuites
Parfaits pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons. Parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés. Le col extra large simplifie le remplissage et le nettoyage.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.