ContactUsLinkComponent
Safemount Q Path®
  00647520.
 :  
undefined
Safemount Q Path®
  00647520.
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Milieu de montage Safemount Q Path®
Safemount Q Path® est un milieu de montage fourni dans un flacon en PET et compatible avec Safesolv. Il fixe la lamelle à la lame en verre ainsi que la sonde dans la position adaptée après coloration.
  • Flacon ambré
  • Facile à répandre
  • Facile à essuyer à l'éponge