Storage vials, without caps
N° de catalogue NSCAB7999-1
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:8-425
- Ø×h:12×32 mm
- Capacité:2,00 ml
- Couleur:incolore
- Seq:01
- Cdt:100
Spécifications
À propos de cet article
These storage vials provide constant pH for duration of sample storage life and are available in the capacity ranges of 2 to 40 ml. Manufactured in Type 1, Class A, 33 expansion borosilicate glass or 51A amber glass.