ContactUsLinkComponent
Turbidimètre portable
Turbidimètre portable
N° de catalogue VELPR109B12150
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
undefined
Turbidimètre portable
N° de catalogue VELPR109B12150
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
Spécifications
  • Plage de mesure:
    0 - 1000 NTU
  • Précision:
    ±2,0 % (0 - 500 NTU) ; ±0,5 % (500 - 1000 NTU)
  • Étalonnage:
    Includes four standards
  • Source de lumière:
    IR-LED
  • Désignation:
    Turbidimètre
  • L×P×H:
    68×155×50 mm
  • Piles:
    4× 1,5 V
  • Unités de mesure:
    NTU
  • Reproductibilité:
    ±0,01 NTU or ±1,0 %
  • Poids:
    200 g
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Le TB1 mesure la turbidité des échantillons aqueux dans les domaines de l'eau et de l'environnement.
  • Calibration simple et intuitive
  • Résultats en quelques secondes
  • L'analyse suivante est plus précise
Certifications: Traçabilité aux normes du NIST. Méthode néphélométrique conforme à la norme ISO 7027 (90°).
Livraison: Livré avec quatre standard de calibration, trois flacons, tissu, huile de silicone et batteries.