Serre-câbles, desserrables, Allplastik Blitzbinder®
Les fixations rapides Allplastik-Blitzbinder® sont fabriquées en PE et ont une conception à fermeture double spéciale.
- Offrent une résistance maximale et une fermeture fiable lorsqu'ils sont combinés avec un profil arrondi
- Peuvent être redesserrés à tout moment
- Permettent de former une boucle de suspension
- Résistance thermique : -40 à +70 °C
Idéals pour une utilisation comme fermeture de sac, fermeture de sachet, serre-câbles desserrable, attache de plante, attache à usage général, attache rapide, attache de fixation, attache de sac, attache d'échafaudage, attache de bâche, serre-câbles pour regrouper les faisceaux de câbles.
: Conformité FDA
Frequently Bought Together