Pistolet à filtre à gaz, Wafergard® GN
Catalog # ENTEWGGB01KAN
Supplier: ENTEGRIS
Specifications
- Matière:Nylon
- Désignation:Pistolet à filtre à gaz, Wafergard® GN
- Seq:02
- Max. differential pressure:Forward: 4 bar at 20 °C
Reverse: 0,3 at 20 °C - Entrée/sortie:1/4" NPTF inlet NPT female
- Température de fonctionnement max.:50 °C
- Cdt:1
Specifications
About this item
Conçu pour la filtration au point d'utilisation de gaz comprimé.
- Efficace pour la rétention de particules de 0,003 μm dans les applications de gaz
- Dispose de 10 cm² de surface de filtration efficace pour des débits élevés
- Conception en nylon, résistant à la corrosion dans les environnements acides et à la plupart des solvants
- Fabriqué dans un environnement propre, pré-testé et pré-rincé à 100%
Filter gun body and trigger: white moulded nylon; valve system: stainless steel 304; O-ring: EPDM; tubing: PU; cartridge filter: PP hydrophobic Durapore® PVDF membrane supported by a moulded PP structure.