Lames adhésives, X-tra®
blanc
N° de catalogue LEIH3800200AE
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
Aller à
Product Details & Documents
Les lames X-tra® sont conçues pour relier les coupes tissulaires et les préparations cytologiques.
- Matériau de grande qualité pour une utilisation avec des imprimantes de lames
- Coins coupés à 45° afin de réduire la fragmentation et les bris de verre
- Surface chargée positivement en permanence : pas besoin d'adhésifs supplémentaires
Spécifications
- Couleur:blanc