Sachets respirants Fisher Container™ Autoclavable Precision Clean®
Codice catalogo FISH90726P
Nome del fornitore: FISHER CONTAINER
Specifiche
- Désignation:Sachets respirants Autoclavable Precision Clean®
- L×l:210×310 mm
- Cdt:500
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Le mélange de Tyvek™ et de film ultrapropre et transparent contribue à la prévention de la contamination par des particules intérieures.
- Temps de cycle plus rapide
- Joints solidaires moléculaires
- Pochette pour stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou au peroxyde d'hydrogène
- Double composition en Tyvek™ 1059FB et en 3Mil PCHD
Certifications: Certifié conforme par Fisher aux normes de propreté NASA™ pour répondre au niveau 100 KSC-C-123