ContactUsLinkComponent
High speed polarimeters
High speed polarimeters
Supplier:  A.KRÜSS Optronic
Certificates
undefined
High speed polarimeters
Supplier:  A.KRÜSS Optronic
Specifications
  • Catalog No:
  • KRUEP8000
  • KRUEP8100-T
  • KRUEP8000-T
  • Modèle:
  • P8000
  • P8100-T
  • P8000-T
  • Longueur d'onde:
  • 589 nm
  • 589 nm
  • 589 nm
  • Gamme de mesure:
  • 0 - 99,9 g/ml
  • 0 - 99,9 g/ml
  • 0 - 99,9 g/ml
  • Échelle angulaire - Précision:
  • ±0,003 °A
  • ±0,002 °A
  • ±0,003 °A
  • Échelle angulaire - Plage:
  • ±90 °A
  • ±90 °A
  • ±90 °A
  • Échelle angulaire - Résolution:
  • 0,001 °A
  • 0,001 °A
  • 0,001 °A
  • Échelle sucre - Précision (°Z):
  • ±0,01 °Z
  • ±0,01 °Z
  • ±0,01 °Z
  • Échelle sucre - Plage (°Z):
  • Up to 259 °Z
  • Up to 259 °Z
  • Up to 259 °Z
  • Étalonnage:
  • Automatic (menu-driven)
  • Automatic (menu-driven)
  • Automatic (menu-driven)
  • Reproductibilité:
  • 0,1 g/ml
  • 0,1 g/ml
  • 0,1 g/ml
  • Mémoire:
  • 999 values
  • 999 values
  • 999 values
  • Source de lumière:
  • LED with filter
  • LED with filter
  • LED with filter
  • Compensation de température:
  • -
  • 15 - 40
  • 15 - 40
  • Exactitude de la températue:
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • L×P×H:
  • 645×200×360 mm
  • 645×200×360 mm
  • 645×200×360 mm
  • Poids:
  • 28 kg
  • 28 kg
  • 28 kg