Désinfectant de surface, concentré, Mikrobac® Forte
Supplier: Bode
Certificates
About this item
Mikrobac® forte est adapté au nettoyage d'entretien désinfectant quotidien des surfaces résistantes à l'eau dans les zones où une désinfection inodore est préférée.
- Contient des chlorures de benzyl-C12-18-alkyldiméthylammonium 199 mg/g, N- (3-aminopropyle) -N-dodécylpropane-1, 3-diamine 50 mg/g
- Bactéricide, fongicide, tuberculocide, virucide contre les virus enveloppés, les norovirus des muridés, les adénovirus, les polyomavirus et les rotavirus
- Valeur de pH de la solution à 0,5% : environ 8
- Adapté aux cuisines industrielles et aux zones agro-alimentaires
Caution: * Available in Germany only.
Frequently Bought Together