ContactUsLinkComponent
Gel désinfectant pour les mains, Sterillium®
Gel désinfectant pour les mains, Sterillium®
N° de catalogue BODL980415
Fournisseur:  Bode
Gel désinfectant pour les mains, Sterillium®
N° de catalogue BODL980415
Fournisseur:  Bode
Spécifications
  • Désignation:
    Gel désinfectant pour les mains, Sterillium®, flacon de 100 ml
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    100 ml
Spécifications
À propos de cet article
Le gel Sterillium® est utilisé pour la désinfection hygiénique et chirurgicale sans eau par friction des mains. Pour toutes les zones où l'hygiène est essentielle.
  • Bactéricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide, virucide (y compris VHB, VIH, VHC), et actif contre les virus enveloppés
  • Désinfectant pour les mains à base d'éthanol
  • Pour une utilisation sans eau
  • Incolore
Attention: * Ces articles sont disponibles uniquement en Allemagne.