Specifications
- Cdt:200 mL
- Method / Format:Organic extraction
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total RNA
- Sample type:Cultured cellsHuman/animal cells and tissues
- Target molecule:RNA
- Désignation:Réactif E.Z.N.A.® RNA-Solv®
- Seq:62
- Taille de l'échantillon:1×10⁷ cells or 100 mg tissue
- Yield:10 - 200 µg
Specifications
About this item
RNA-Solv® Reagent est un système à un seul réactif pour isoler l'ARN total des cellules et des tissus. Le réactif, une solution monophasée constituée de phénol et d'isothiocyanate de guanidine, est une modification du procédé d'isolement de l'ARN en une seule étape développé par Chomczynski et Sacchi. L'échantillon est homogénéisé et lysé dans le réactif RNA-Solv® Reagent, qui maintient l'intégrité de l'ARN tout en interférant et dénaturant les RNases endogènes et autres composants cellulaires. L'extraction du lysat avec du chloroforme dénature davantage les protéines et divise le mélange en une phase organique et une phase aqueuse. L'ARN reste exclusivement dans la phase aqueuse, et est ensuite récupéré par isopropanol.
Cette méthode est adaptée à une large gamme de matériaux : jusqu'à 1 g de tissu ou 1×10⁸ cellules d'origine humaine, animale, végétale ou bactérienne. La simplicité de la méthode RNA-Solv® Reagent permet le traitement simultané d'un grand nombre d'échantillons. La procédure complète peut être réalisée en une heure. L'ARN total préparé peut être utilisé pour analyse par transfert d'ARN, par hybridation dot-blot, sélection poly(A)+, traductionin vitro, tests de protection des RNases et clonage moléculaire. Utilisé dans l'amplification par cyclage thermique, le traitement de l'ARN isolé avec de la DNase I exempte de RNase est recommandé lorsque les deux amplimères se situent dans un seul exon.