Le kit E.Z.N.A.® Plasmid Maxi est un système à maxi échelle pour fournir de l'ADN plasmidique de haute qualité en utilisant la colonne de centrifugation, sans accessoires coûteux. La colonne HiBind® DNA Maxi facilite les étapes de liaison, de lavage et d'élution, permettant ainsi de traiter simultanément plusieurs échantillons. Bien que les rendements varient en fonction du nombre de copies du plasmide, de la souche d'E. Coli, et des conditions de croissance, 50 à 200 ml de culture sur une nuit dans un milieu LB produisent en règle générale 0,5 à 1 mg d'ADN plasmidique à nombre de copies élevé. On peut traiter jusqu'à 500 ml de culture en travaillant avec un plasmide à faible nombre de copies. Le produit est approprié pour le séquençage d'ADN fluorescent automatisé (les mesures typiques dépassent 800 pb), la digestion par enzyme de restriction, la transfection de cellules de mammifères, la transcription in vitro et d'autres applications.
- Purification de l'ADN plasmidique en < 60 minutes
- Aucune extraction au phénol/chloroforme
- Rendement maximal de 1 mg d'ADN plasmidique
- convenant à des applications en aval
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Maxi
- Refine target molecule:Plasmid
- Sample type:Bacteria
- Target molecule:Plasmid
- Taille de l'échantillon:50 - 200 ml
- Désignation:E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit I