Distributeur de savon, Eurospender, Basic
Référence BODL9770550
Fournisseur: Bode
Spécifications
- Capacité:350/500 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:Distributeur de savon pour flacons de 350/500 ml, Eurospender, Basic
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Le Eurospender Basic est conçu pour une utilisation avec des désinfectants, nettoyants et lotions corporelles.
- Remplacement aisée de la pompe à l'avant
- Installation simple, utilisation simple, nettoyage simple
- Quantité des doses ajustable entre 1 et 3 ml
Livraison: Fournis avec le nécessaire de montage.