Désinfectant pour nettoyage, concentré, Kohrsolin® FF
Supplier: Bode
Certificates
About this item
Kohrsolin® FF convient à la désinfection prophylactique par lingettes de toutes les surfaces dans les zones où l'hygiène est essentielle. Il convient également aux mesures de désinfection ciblée nécessitant un spectre d'action plus large (p. ex. virucide).
- Contient du glutaraldéhyde 50 mg/g, des chlorures de benzyl-C12-18-alkyldiméthylammonium 30 mg/g, du chlorure de didécyldiméthylammonium 30 mg/g
- Propriétés de nettoyage et compatibilité matérielle satisfaisantes
- Bactéricide, fongicide, tuberculocide, sporicide (contre les spores de Clostridium difficile) et virucide
- Dosage type : 1 ml/litre à 40 ml/litre en fonction de l'application
- Valeur de pH de la solution à 1% : environ 7
Certifications: Bactéricides : EN 1276, EN 13727 ; fongicide EN 1275, EN 13624, EN 1650 ; virucide : EN 14476.
Caution: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Frequently Bought Together