- Cdt:50 Tests
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Maxi
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:BloodBiofluids (serum, plasma, saliva)
- Target molecule:DNA
- Désignation:Kit E.Z.N.A.® Blood DNA Maxiprep
- Taille de l'échantillon:2 - 10 ml
- Désignation:E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi Kit
Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi est spécifiquement conçu pour l'isolation à grande échelle d'ADN génomique. Ce kit permet une purification rapide d'ADN génomique à partir d'échantillons de 10 ml de sang total. Des sources d'échantillons incluent du sang total frais et congelé traité avec des anticoagulants courants tels que le citrate, l'EDTA et l'héparine. Il est également possible d'utiliser des échantillons de plasma, sérum, couche leuco-plaquettaire, moelle osseuse, lymphocytes, plaquettes et liquides organiques. Les extractions au phénol/chloroforme, ainsi que les étapes fastidieuses telles que la précipitation à l'isopropanol, ont été éliminées. L'ADN purifié à l'aide de la méthode E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi est exempt de contaminants et d'inhibiteurs d'enzyme, ce qui permet de l'utiliser dans la plupart des applications en aval, par exemple PCR, transfert Southern et digestion par des enzymes de restriction d'ADN total de haute qualité.
- Isolation d'ADN d'échantillons jusqu'à 10 ml
- Aucune extraction organique ou précipitation à l'alcool
- ADN pur, exempt de contaminants et inhibiteurs d'enzyme
- La procédure peut être réalisée intégralement en moins de 60 minutes