Flame photometer
Flame photometer, (Na) 0 - 40 ppm (K) 0 - 20 ppm (Li) 0 - 100 ppm ; 0 - 1 ppm for clinical mode (Ca) 0 - 100 ppm
N° de catalogue SHEW47542500
Fournisseur: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Aller à
Product Details & Documents
Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
- Fully automatic ignition and flame optimisation
- Date and time of analysis printed at each calibration
- Quality check and repeat samples identified on the printout
In 'Continuous' mode, it displays the current value on each channel: A reading can be printed at any time.
In 'Peak' mode, it can detect a stable reading following sample introduction for transfer to a printer or computer and the display is frozen until the next sample.
Informations de livraison: Supplied with air compressor and BlueNotes™ 420 software.
Spécifications
- Plage de mesure:(Na) 0 - 40 ppm (K) 0 - 20 ppm (Li) 0 - 100 ppm ; 0 - 1 ppm for clinical mode (Ca) 0 - 100 ppm
- Désignation:Flame photometer
- Cat. No.:SHEW47542500
- Poids:10 kg
- L×P×H:390×345×510 mm
- Limite de détection:(Na/K/Li) 0,5 ppm (Ca) 5 ppm
- Linéarité:±1 % @ 50 % of displayed value
- Reproductibilité:Up to 2 % for 20 consecutive samples
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix