ContactUsLinkComponent
Photomètres de flamme, modèle 360
Photomètres de flamme, modèle 360
Certificats
Photomètres de flamme, modèle 360
Spécifications
  • Catalog No:
  • SHEW36000209
  • SHEW36000009
  • Modèle:
  • 360 Clinical
  • 360 Industrial
  • Reproductibilité:
  • (Na) Better than 1,5% CV @ 140 mmol/l
    (K) Better than 1,5% CV @ 5 mmol/l
    (K) Better than 1,5% CV @ 80 mmol/l
    (Li) Better than 2,5% CV @ 1,5 mmol/l
  • CV 1,0% for 20 aliquots sampled for 20 seconds using 10 ppm K solution
    CV 1,5% for 20 consecutive samples using 10 ppm K solution
  • Linéarité:
  • (Na) ±2 mmol/l (K/Li) Up to ±0,2 mmol/l - Serum
    (Na) ±4 mmol/l (K) Up to ±2 mmol/l - Urine
  • (Na/K/Li) ±2% at 3 ppm (Ca) ±2% at 100 ppm (Ba) ±2% at 1000 ppm
  • L×P×H:
  • 420×350×480 mm
  • 420×350×480 mm
  • Poids:
  • 8,6 kg
  • 8,6 kg