Feuille abrasive, papier abrasif, Fre-Cut™ 618
Catalog # MMMA02636
Supplier: 3M
Specifications
- Couleur:ambré
- L×l:230×280 mm
- Cdt:50
Specifications
About this item
Ces feuilles flexibles en carbure de silicium haute performance de poids « A » sont idéales pour la finition des peintures et des laques, du bois et des plastiques. Pour le ponçage à la main ou le ponçage orbital aléatoire sur les meubles, les ornements, les cadres, les enduits, les moulures, les profils.
- Le minéral de carbure de silicium pointu donne une coupe agressive avec une finition fine
- Une résistance de charge plus élevée signifie une durée de vie prolongée du produit
Classe de grille : P500
Minéral: Carbure de silicium
Support: Papier de poids A
Enrobage: Ouvrir
Lier Résine