Storage Boxes
Storage Boxes
45 l, 600×400×236 mm
Catalog # SEMA2716
Supplier:   SEMADENI
Storage Boxes
Catalog # SEMA2716
Supplier:  SEMADENI
Storage Boxes
45 l, 600×400×236 mm
Price
41.70 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, grey.
  • Stackable
  • Closed bottom
  • Perforated walls
The standard light weight containers allows visual inspection of the contents.
Specifications
  • Capacité:
    45 l
  • l×p×h:
    600×400×236 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..