Biocide, ClearKlens Bi-Spore
Fournisseur: Diversey
Certificats
À propos de cet article
Le désinfectant ClearKlens Bi-Spore en deux parties et à action rapide et stable génère du dioxyde de chlore ayant réussi le test sporicide européen (CEN 13704) en cinq minutes dans des temps de séchage réalistes pour une salle propre 5 à 8 minutes après le contact avec la surface.
- Testés CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 et CEN 13704
- Filtré à 0,2 µm rempli de manière aseptisée et sous double emballage
- Fourni avec un certificat d'analyse et de stérilité le cas échéant
- Partenaire rotatif complémentaire à ClearKlens Tego® 2000 et ClearKlens Cleansinald
ClearKlens Bi-Spore possesses a virucidal activity on Polio and Parvovirus in one minute and a fungicidal activity on A.niger in 15 minutes. It also possess broad spectrum of activity and excellent sporicidal activity.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Certains articles peuvent etre indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.
Certains articles peuvent etre indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.
Frequently Bought Together