Étalon de triméthylamine 1000 mg/l en solution étalon pour la chromatographie ionique
Catalog # 85003.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Triméthylamine
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.