Étalon de triéthanolamine 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Référence 85001.180
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de triéthanolamine
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.