Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Étalon de méthane sulphonate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalon de méthane sulphonate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Catalog # 84977.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Étalon de méthane sulphonate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Catalog # 84977.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/l
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de méthane sulfonate 1000 mg/l en solution aqueuse pour chromatographie inonique
  • Contenu:
    CH₃SO₃H in H₂O
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.