Étalon de diéthanolamine 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Katalognr. 84965.180
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de diéthanolamine
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.