Essuyeurs pour le sol des salles blanches, AlphaWipe®
Référence TEXWTX1025
Fournisseur: Texwipe
Spécifications
- Emballage:25 essuyeurs/sachet, 3 sachets/paquet
- Désignation:TX1025
- L×l:600×1120 mm
- Modèle:AlphaWipe®
- Fibres (>100 µm):2000/m²
- Grammage de base:158 g/m²
- Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090:10 × 10⁶/m²
- Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090:2000/m²
- Génération de particules (>=0,5 µm):8,4 × 10⁶/m²
- Capacité d'absorption:530 ml/m²
- Absorption - Taux:0,5 s
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,02 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,04 g/m²
- Ions - Sodium:0,22 ppm
- Ions - Chlorure:0,05 ppm
- Cdt:75
Spécifications
À propos de cet article
Ces housses sont fabriquées 100% en polyester à fils continus avec tricotage en maille double non filée.
- Très faibles niveaux de particules et de substance extractibles
- Fibre à fils continus pour empêcher le débourrage
- Empêche la contamination des salles blanches
- Résiste à l'abrasion en cas d'utilisation rigoureuse ou sur les surfaces rugueuses
- Excellente résistance chimique
Lavées et conditionnées en salle blanche, AlphaWipe® est un essuyeur ultra-propre et très absorbant idéal
pour les environnements critiques. Elles sont conçues pour une utilisation avec les mops Doodleduster™ de 3M™ mais peuvent également être utilisées comme housses de surface de travail. Idéales pour le nettoyage des zones sensibles, comme dans les unités de fabrication des circuits intégrés.
Idéaux pour une utilisation dans des salles propres classes 3 - 4.
Couleur : blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.