Multipurpose basins, with handles
Référence SEMA1752
Fournisseur: SEMADENI
Spécifications
- Capacité:11,0 l
- Couleur:gris
- l×p×h:390×300×150 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
PP, granite.
- Rectangular, with two side handles
- Stackable and resistant in hot water
- Suitable for food
Multipurpose basins for a wide range of applications.