Microinjecteurs, Nanoject II™
Catalog # DRUM3-000-206A
Supplier: DRUMMOND
Specifications
- Désignation:Nanoject II™, 220 V, prise UK
- Seq:02
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le microinjecteur Nanoject II™ est spécialement conçu pour effectuer des procédures d'injection ultradélicates en nanolitres dans des ovocytes, des embryons et des tissus.
- Pipette de microinjection automatisée et contrôlée par microprocesseur pour assurer une administration précise de volumes en nanolitres
- Grâce au contrôle à distance et au piston non rotatif, les vibrations sont éliminées, ce qui permet une injection précise pour minimiser toute rupture cellulaire éventuelle
- Commutateur à pied séparé pour assurer un fonctionnement mains-libres
- Peut être montée sur la plupart des micromanipulateurs
- Fournie avec un nombre suffisant de capillaires en verre borosilicaté pour préparer 400 embouts d'injection, au point de ramollissement standard de 780 °C