Lingettes pour salle blanche, Super Polx® LWSE
Catalog # BERKSPLWSE.0909B14
Supplier: BERKSHIRE
Specifications
- Emballage:En vrac, 150 lingettes/paquet
- L×l:230×230 mm
- Modèle:Super Polx® LWSE
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:1,8 × 10³/cm²
- Fibres (>100 µm):0,076/cm²
- Grammage de base:134 g/m²
- Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:359 ml/m²
- Absorption - Taux:2 s
- Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:2,7 ml/g
- Epaisseur:493 µm
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,0047 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,0017 g/m²
- Ions - calcium:0,095 ppm
- Ions - Magnésium:0,010 ppm
- Ions - Potassium:0,016 ppm
- Ions - Sodium:0,0029 ppm
- Cdt:150
Specifications
About this item
Ces lingettes lavées et aux bords soudés sont en tricot 100% polyester à filaments continus.
- Bords soudés par ultrasons afin de réduire la contamination par des fibres
- Faible émission de particules, fibres, ions et résidus non volatiles
- Grande résistance à l'abrasion, bonne capacité d'absorption
- Chimiquement compatibles avec l'IPS, l'acétone et d'autres solvants
- La légèreté et l'épaisseur sont particulièrement adaptées au nettoyage des surfaces rugueuses
Parfaites pour les processus d'oxydation, de métallisation et de fabrication de DVD, pour le nettoyage des chambres et le traitement CMP, ainsi que pour le nettoyage des stencils et rouleaux d'impression. Conviennent également à l'application et au retrait de solutions de nettoyage et de désinfection.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5 et supérieures.
Couleur : blanc
Caution: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.