Lingettes pour salle blanche, Labx® 170
BERKLB1700909.40
- Emballage:500 lingettes/paquet
- Couleur:blanc
- L×l:230×230 mm
- Modèle:Labx® 170
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:23 × 10³/cm²
- Fibres (>100 µm):0,39/cm²
- Grammage de base:17,6 g/m²
- Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:97,9 ml/m²
- Absorption - Taux:60 s
- Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:5,6 ml/g
- Epaisseur:70,8 µm
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,016 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,0022 g/m²
- Ions - calcium:17 ppm
- Ions - Magnésium:6,6 ppm
- Ions - Potassium:7,0 ppm
- Ions - Sodium:240 ppm
- Ions - Chlorure:36 ppm
- Cdt:500
Ces lingettes respectueuses de l'environnement sont constituées de 80% d'abaca (chanvre de Manille) et de 20% de pâte de bois. C'est une solution plus propre de remplacement des tissus et lingettes industriels. Elles peuvent être utilisées pour séparer les matrices, recouvrir les paillasses humides ou encore servir de tapis de travail en laboratoire, d'emballage de matériel et de papier buvard.
- Low linting and lightweight
- Non abrasive: Suitable for cleaning of lab equipment
- Low extractables
- High absorbency to weight ratio
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 5, M4.5 et supérieures.
Couleur : blanc
: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.