Rubans adhésifs haute température pour salles blanches
Référence UTAP6570CL100-P7D
Fournisseur: ULTRATAPE
Spécifications
- Largeur:25,4 mm
- Désignation:Rubans en polyester avec adhésif en silicone
- Cdt:6 Roll
Spécifications
À propos de cet article
Ces rubans haute température pour salles blanches sont fabriqués en polyester avec adhésif en silicone.
- Adhèrent rapidement à toutes les surfaces
- Se retirent proprement sans laisser de résidu
- Résiste à des températures pouvant atteindre 177 °C
Longueur : 65,8 m
Couleur : Transparent