Silver electrode, ScienceLine
Metal electrode, Ag 1100, Ag 1100, −5...+100 °C, Verre, 4×120 mm, Plug head
N° de catalogue SCOI285103607
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
Silver electrode with glass shaft.
Spécifications
- Connexion:Plug head
- Ø×L:4×120 mm
- Type:Ag 1100
- Désignation:Metal electrode, Ag 1100
- Matière:Verre
- Température:−5...+100 °C