Lingettes pour salle blanche, présaturées, PolySat®
N° de catalogue TEXWTX1040
Fournisseur: Texwipe
Spécifications
- Emballage:200 lingettes/sachet
- Désignation:TX1040
- L×l:178×279 mm
- Modèle:PolySat®
- Fibres (>100 µm):78/cm²
- Grammage de base:35 g/m²
- Génération de particules (>=0,5 µm):13 × 10⁶/m²
- Capacité d'absorption:99 ml/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,001 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,15 g/m²
- Cdt:200
Spécifications
À propos de cet article
Cette lingette douce fabriquée à 100% en polypropylène traité par fusion-soufflage est préhumidifiée avec une solution 70% d'alcool isopropylique/30% d'eau désionisée filtrée à 0,2 μm.
- Idéales pour l'essuyage des équipements de production nécessitant une faible génération de particules de solvants et de substances extractibles
- Élimine les problèmes liés à l'achat, au stockage, au filtrage, à la dilution et au mélange d'alcool
- Fournit à la surface une quantité prémesurée d'alcool haute pureté
- Optimise l'utilisation d'alcool et réduit le risque d'éclaboussures
Conditionnée dans un sac à fermeture coulissante PolySat® pratique pour le nettoyage des surfaces sensibles et des équipements en environnement contrôlé.
Couleur : blanc
Emballage: conditionnement en sachet en plastique refermable SolvenSafe qui peut être essuyé avant son introduction dans les salles blanches.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.