Désinfectant, amphotère, Tego 2001
DIVY7517732
: Diversey
- Désignation:Tego 2001, désinfectant amphotère
- Seq:01
- Cdt:20 L
Le désinfectant Tego 2001 est un désinfectant concentré, à formulation microbiocide, pour les applications en usine. Utilisé pour les surfaces dans le traitement des aliments et boissons, les industries connexes et la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques.
- Système amphotère microbiocide
- Contient du 1-alkyle-1,5-diazapetane dans une solution aqueuse
- Dosage type : 1,0% v/v solution aqueuse (50 ml dans 5 litres d'eau) à des températures pouvant atteindre 50 °C
: Bactéricide EN 1276, EN 1650