Détergent désinfectant, Divodes FG VT29 L
Fournisseur: Diversey
Certificats
À propos de cet article
Le détergent désinfectant Divodes FG est un détergent à base de mélange de propanols. Il est formulé spécialement pour une utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments. Il est également utilisé sur les surfaces où tout contact avec de l'eau doit être évité.
- Prêts à l'emploi
- Recommandé pour les zones sensibles à l'humidité
- Non corrosif, à séchage rapide
- Pas de rinçage nécessaire après l'application
Certifications: Bactéricide EN 1276 ; fongicide EN 1650
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Frequently Bought Together