Désinfectant, Divosan Extra VT55
DIVY100862000
: Diversey
- Désignation:Divosan Extra VT55, disinfectant
- Seq:02
- Emballage:20 litre container
- Cdt:20 L
Le désinfectant Divosan Extra VT55 est un désinfectant très efficace à base de sels d'ammonium quaternaire. Il peut être largement utilisé pour la désinfection des surfaces, nettoyées et rincées, telles que les sols, murs et surfaces de travail dans l'industrie agro-alimentaire.
- Concentré : dosage type de 0,25%
- Non corrosif ; le pH de la solution à 1% est d'environ 9,3
- Efficace avec de l'eau calcaire ou non calcaire
: Bactéricide EN 1276
: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.