Détergent désinfectant, Delladet VS2
Catalog # DIVY7509345
Supplier: Diversey
Specifications
- Désignation:Delladet VS2, détergent désinfectant
- Seq:01
- Emballage:5 litre container
- Cdt:2 Can
Specifications
About this item
Détergent désinfectant concentré, spécialement formulé pour le nettoyage d'usines dans les industries agro-alimentaire et laitière. Le détergent Delladet est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sols, murs, ustensiles, équipement et autres surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Contient un mélange d'agent tensioactif fortement moussant, des agents séquestrants et des composants alcalins
- Les nombreuses propriétés de désinfection sont fournies par l'intégration d'un composé d'ammonium quaternaire (CAQ)
- Peut s'utiliser avec de l'eau non calcaire ou calcaire
- Rincer soigneusement à l'eau potable après l'application
Certifications: Bactéricide EN 1276
Caution: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.